Merck
403695
Neodymium(III) titanate
−325 mesh
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
2Nd2O3 · 5TiO2
Masa cząsteczkowa:
1072.29
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: neodymium
particle size
−325 mesh
SMILES string
O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Ti]=O.O=[Nd]O[Nd]=O.O=[Nd]O[Nd]=O
InChI
1S/4Nd.14O.4Ti
InChI key
XXBVDTWSFRCPKR-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)