Przejdź do zawartości
40318
Hydrogen peroxide solution
≥30%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
34.01
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352304
Beilstein/REAXYS Number:
3587191
MDL number:
Assay:
≥30%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
assay
≥30%
CofA
specification on request
reaction suitability
reagent type: oxidant
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)