Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
46.07
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Ethanol, absolute
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
grade
absolute
form
liquid
CofA
specification on request
autoignition temp.
683 °F
expl. lim.
19 %, 60 °F
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
1Distribution and use of ethyl alcohol in Switzerland require a license from the Swiss Federal Alcohol Administration
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?