Merck
401978
Sigma-Aldrich
6-Bromo-3-cyanochromone
99%
Synonim(y):
6-Bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-3-carbonitrile
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H4BrNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.05
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
99%
mp
224-226 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)