Merck
401560
Cadmium hydroxide
99.99% trace metals basis
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cd(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.43
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-168-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
232 °C (lit.)
density
4.79 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[Cd]O
InChI
1S/Cd.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChI key
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Narządy docelowe
Kidney,Lungs,Bone
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
21041-95-2
CAS No.
21041-95-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)