Merck
401412
Indium(III) perchlorate hydrate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
In(ClO4)3 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.17 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
236-874-7
MDL number:
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
composition
Degree of hydration, 8-10
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: indium, reagent type: oxidant
concentration
≤27.2% In (EDTA titration)
SMILES string
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
pictograms
Flame over circleExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)