Przejdź do
401153
Antimony(III) bromide
99.99%
Synonim(y):
Antimony tribromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SbBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.47
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-179-8
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1 mmHg ( 94 °C)
assay
99.99%
density
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Br[Sb](Br)Br
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)