Merck
400661
Sigma-Aldrich
Sodium zirconate
−200 mesh
About This Item
Wzór liniowy:
Na2ZrO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.20
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Formularz
powder
wielkość cząstki
−200 mesh
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Zr]([O-])=O
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T J Bastow et al.
Solid state nuclear magnetic resonance, 3(2), 49-57 (1994-04-01)
A combination of X-ray and electron diffraction, electron microscopy and solid-state nuclear magnetic resonance (NMR) has been used to elucidate the structure and the ordering of Na2ZrO3. The diffraction data confirm a monoclinic crystal structure. A sample prepared by a