Przejdź do
399779
2,2,2-Trifluoro-N-[(S)-α-methylbenzyl]acetamide
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CONHCH(CH3)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
217.19
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
optical activity
[α]20/D −140±5°, c = 1 in chloroform
mp
93-95 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10F3NO/c1-7(8-5-3-2-4-6-8)14-9(15)10(11,12)13/h2-7H,1H3,(H,14,15)/t7-/m0/s1
InChI key
ZJFCMJDNHPXGBY-ZETCQYMHSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)