Przejdź do
398845
Lead(IV) acetate
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Lead tetraacetate, Pb(acac)4
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Pb(CH3CO2)4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.38
EC Number:
208-908-0
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3595640
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: lead, reagent type: catalyst
SMILES string
CC(=O)O[Pb](OC(C)=O)(OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/4C2H4O2.Pb/c4*1-2(3)4;/h4*1H3,(H,3,4);/q;;;;+4/p-4
InChI key
JEHCHYAKAXDFKV-UHFFFAOYSA-J
Application
Smoothly induces the addition of difluorodiiodomethane to alkenes and alkynes.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
546-67-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)