Przejdź do
397180
Dimethyl trithiocarbonate
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3S)2CS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
364,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.675 (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−3 °C (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thioether
SMILES string
CSC(=S)SC
InChI
1S/C3H6S3/c1-5-3(4)6-2/h1-2H3
InChI key
IQWMXKTYXNMSLC-UHFFFAOYSA-N
Application
Dimethyl trithiocarbonate may be used in the following studies:
  • Preparation of methyl-β,β′-dicarbonyldithiocarboxylate derivatives.
  • Generation of tris(organothiyl)methyl radicals and these radicals were evaluated using EPR spectroscopy.
  • Preparation of β-oxodithiocarboxylates.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
178799476420D178454
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.675 (lit.)
refractive index
n20/D 1.42 (lit.)
refractive index
n20/D 1.435 (lit.)
refractive index
n20/D 1.402 (lit.)
density
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
207 °C/771 mmHg (lit.)
bp
170-171 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
206.6 °F - closed cup
flash_point_c
97 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)