Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
418.29
EC Number:
208-772-2
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3728288
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
Ion-Pair reagent
Quality Segment
assay
≥99%
mp
263-267 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNB1(1140), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Decamethonium bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?