Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 997,00 zł 747,75 zł |
Informacje o tej pozycji
747,75 zł
Cena katalogowa997,00 złZaoszczędź 25%grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥97.5%
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.409 (lit.)
bp
67-68 °C/14 mmHg (lit.)
density
0.854 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCOC(OCCC)N(C)C
InChI
1S/C9H21NO2/c1-5-7-11-9(10(3)4)12-8-6-2/h9H,5-8H2,1-4H3
InChI key
NSLGQFIDCADTAS-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description derivatization grade (GC derivatization), LiChropur™ | description for esterification of fatty acids, ≥95.0% (GC) | description technical grade, 94% |
| assay ≥97.5% | assay >95% | assay ≥95.0% (GC) | assay 94% |
| reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability reagent type: derivatization reagent | reaction suitability - | reaction suitability reaction type: C-C Bond Formation |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| refractive index n20/D 1.409 (lit.) | refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.400 (lit.), n20/D 1.397-1.401 | refractive index n20/D 1.396 (lit.) |
| density 0.854 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.897 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.859 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.897 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
114.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?