Merck
394416
Allyl (triphenylphosphoranylidene)acetate
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3P=CHCO2CH2CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.39
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
71-73 °C (lit.)
SMILES string
C=CCOC(=O)C=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)