Przejdź do
394130
4-Nitro-N-propylbenzamide
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
O2NC6H4CONHCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.21
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
assay
98%
form
solid
mp
100-103 °C (dec.) (lit.)
functional group
amide, nitro
SMILES string
CCCNC(=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H12N2O3/c1-2-7-11-10(13)8-3-5-9(6-4-8)12(14)15/h3-6H,2,7H2,1H3,(H,11,13)
InChI key
MDRVSZJDSUDYGP-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Nitro-N-propylbenzamide ((4-nitrophenyl)-N-propylcarboxamide) is a benzamide derivative. It can be synthesized by the reaction of 4-nitrobenzoyl chloride and amine.[1]
Application
4-Nitro-N-propylbenzamide may be used in the synthesis of 4-amino-N-substituted amines by catalytic hydrogenation.[1]
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)