Przejdź do
393975
Ammonium-d4 thiocyanate
99 atom % D
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ND4SCN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
80.15
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Mass shift:
M+4
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
form
solid
mp
152-154 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[S-]C#N.[2H][N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3/i/hD4
InChI key
SOIFLUNRINLCBN-JBISRTOLSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
613991411310451762
mass shift
M+4
mass shift
M+4
mass shift
M+2
mass shift
M+10
isotopic purity
99 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
152-154 °C (lit.)
mp
110-112 °C (dec.) (lit.)
mp
152-154 °C (lit.)
mp
151-154 °C (lit.)
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)