Przejdź do
392650
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
788,00 zł
591,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
243-331-8
MDL number:
Assay:
99%
591,00 zł
Cena katalogowa788,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
mp
180-182 °C (lit.)
functional group
amide
SMILES string
CC1(C)NC(C)(C)C(=C1)C(N)=O
InChI
1S/C9H16N2O/c1-8(2)5-6(7(10)12)9(3,4)11-8/h5,11H,1-4H3,(H2,10,12)
InChI key
ACFYUJLIWIDSFM-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide is a carboxamide of a hydrogenated pyrrole derivative. It is a sterically hindered amino compound having amino alkyl side chain. The antiarrhythmic activity of some of the derivatives of 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide have been evaluated.
Application
2,2,5,5-Tetramethyl-3-pyrroline-3-carboxamide may be used in the synthesis of 2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolidinecarboxamide and 3-carbamoyl-2,2,5,5-tetramethyl-3-pyrrolin-1-yloxy free radical.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)