Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1130,00 zł 915,30 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
7862
915,30 zł
Cena katalogowa1130,00 złZaoszczędź 19%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
liquid
optical activity
[α]20/D +18.5°, c = 2 in acetone
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
125 °C/12 mmHg (lit.)
density
1.175 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)[C@H](O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C8H14O5/c1-8(2)12-4-5(13-8)6(9)7(10)11-3/h5-6,9H,4H2,1-3H3/t5-,6+/m0/s1
InChI key
JSFASCPVVJBLRD-NTSWFWBYSA-N
Application
Used to prepare a dihydrofuran substrate in the total synthesis of (-)-echinosporin.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 97% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - |
| form liquid | form - |
| optical activity [α]20/D +18.5°, c = 2 in acetone | optical activity - |
| refractive index n20/D 1.446 (lit.) | refractive index - |
| bp 125 °C/12 mmHg (lit.) | bp - |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?