Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H10N2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.26
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
97%
mp
139-141 °C (lit.)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?