Przejdź do
391441
5,5-Dimethyl-3-(methylamino)-2-cyclohexen-1-one
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3NHC6H5(CH3)2(=O)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.22
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
155-157 °C (lit.)
SMILES string
CNC1=CC(=O)CC(C)(C)C1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)