Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 673,00 zł |
Informacje o tej pozycji
673,00 zł
vapor pressure
0.2 psi ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.528 (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(C)cc(c1)N=C=O
InChI
1S/C9H9NO/c1-7-3-8(2)5-9(4-7)10-6-11/h3-5H,1-2H3
InChI key
DZSGDHNHQAJZCO-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| density 1.045 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.057 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.309 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.206 g/mL at 25 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.528 (lit.) | refractive index n20/D 1.5356 (lit.) | refractive index n20/D 1.490 (lit.) | refractive index n20/D 1.5141 (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| functional group isocyanate | functional group isocyanate | functional group fluoro, isocyanate | functional group - |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?