Merck
385654
4-(4-Methylpiperidino)pyridine
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.26
EC Number:
279-638-9
UNSPSC Code:
12352200
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)