Przejdź do
385409
4-Bromo-3-methylanisole
98%
Synonim(y):
2-Bromo-5-methoxytoluene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H3(CH3)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
98%
Form:
liquid
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
bp
111-112 °C/15 mmHg (lit.)
solubility
water: soluble (Partially miscible)(lit.)
density
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
COc1ccc(Br)c(C)c1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-5-7(10-2)3-4-8(6)9/h3-5H,1-2H3
InChI key
BLZNSXFQRKVFRP-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
480835523054694177
description
98%
description
97%
description
98%
description
95%
assay
98%
assay
97%
assay
98%
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
water: soluble (Partially miscible)(lit.)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bp
111-112 °C/15 mmHg (lit.)
bp
124-125 °C/20 mmHg (lit.)
bp
-
bp
-
density
1.424 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.392 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
refractive index
n20/D 1.561 (lit.)
refractive index
n20/D 1.565 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)