Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14Cl2Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.17
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1736244
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
reaction suitability
reactivity: alcohol reactive, reagent type: protection reagent
refractive index
n
bp
66 °C/27 mmHg (lit.)
density
1.026 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
silyl
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H14Cl2Si/c1-5(2)9(7,8)6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChI key
GSENNYNYEKCQGA-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Protecting group reagent; brings two alcohols in close contact for "tethering technique"
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
109.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
43 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?