Przejdź do
382140
Diethyl 2,5-dihydroxyterephthalate
97%
Synonim(y):
2,5-Dihydroxyterephthalic acid diethyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
664,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)2C6H2(CO2CH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.24
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
227-522-3
MDL number:
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
135-137 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)c1cc(O)c(cc1O)C(=O)OCC
InChI
1S/C12H14O6/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6,13-14H,3-4H2,1-2H3
InChI key
UQOUOXLHXPHDHF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)