Przejdź do
379980
Ammonium phosphate dibasic
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
511,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1740,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2HPO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
132.06
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
231-987-8
MDL number:
Assay:
≥99.99% trace metals basis
Form:
crystalline
511,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99.99% trace metals basis
form
crystalline
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
155 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
InChI key
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonium phosphate dibasic is widely used as a starting material to fabricate cathodes for Li-ion batteries. It can also be used to remove residual lithium from LiNiO2-based cathode materials.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215996102998630402
description
≥99.99% trace metals basis
description
ACS reagent, ≥98%
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥98% (alkalimetric)
form
crystalline
form
powder, crystals or chunks
form
-
form
powder, crystals or granules
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (alkalimetric)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
mp
155 °C (dec.) (lit.)
impurities
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤0.005% NH4OH pptd., ≤0.005% insolubles
impurities
-
impurities
≤0.001% heavy metals (as Pb)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium phosphate dibasic
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-28-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)