Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 595,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
96%
Form:
solid
595,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
solid
bp
114-115 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
35-38 °C (lit.)
SMILES string
CC1(C)c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-15(2)11-7-3-5-9-13(11)16-14-10-6-4-8-12(14)15/h3-10H,1-2H3
InChI key
MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
General description
9,9-Dimethylxanthene is a heterocyclic building block.
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 98% | description 97% | description 98% |
| assay 96% | assay 98% | assay 97% | assay 98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form - |
| mp 35-38 °C (lit.) | mp 142-145 °C (lit.) | mp 260-262 °C (lit.) | mp - |
| bp 114-115 °C/0.6 mmHg (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?