Merck
376922
Antimony(III) butoxide solution
65 wt. % in toluene
Synonim(y):
Tributylantimonite
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Sb(OC4H9)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
341.10
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.1 mmHg ( 54.4 °C)
reaction suitability
core: antimony
concentration
65 wt. % in toluene
refractive index
n20/D 1.48
density
1.225 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCO[Sb](OCCCC)OCCCC
InChI
1S/3C4H9O.Sb/c3*1-2-3-4-5;/h3*2-4H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI key
YGBFTDQFAKDXBZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
Features and Benefits
Reagent used in formation studies of poly(ethylene terephthalate).
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
71-36-3 + 108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)