Przejdź do
376264
Trimethyl(propargyl)silane
contains 500 ppm BHT as stabilizer
Synonim(y):
2-Propynyl-trimethylsilane, 3-(Trimethylsilyl)propyne
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
947,00 zł
710,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HC≡CCH2Si(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-427-6
Beilstein/REAXYS Number:
2036316
MDL number:
Form:
liquid
710,25 zł
Cena katalogowa947,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
contains
500 ppm BHT as stabilizer, ≤20% trimethylallenylsilane (in equilibrium)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
bp
91-93 °C (lit.)
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
silyl
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[Si](C)(C)CC#C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-6-7(2,3)4/h1H,6H2,2-4H3
InChI key
ULYLMHUHFUQKOE-UHFFFAOYSA-N
General description
Trimethyl(propargyl)silane (2-Propynyl-trimethylsilane) is a clear colorless liquid and contains 500ppm of butylated hydroxytoluene (BHT) as stabilizer. It undergoes GaCl3-catalyzed dehydrogenation reaction with aldimines to afford 4-methylquinoline.
Application
Trimethyl(propargyl)silane is suitable for use in the synthesis of diverse end-functionalized (ω-carboxyl, ω-hydroxy, ω-methyl-vinyl, ω-trimethylsilane, and ω-glycidyl-ether) via ′′click′′ reaction. It may be used in the synthesis of γ-allenyl-GABA (γ-aminobutyric acid), via Lewis acid mediated reaction with ω-ethoxy lactams.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
367265226467197734
description
contains 500 ppm BHT as stabilizer
description
97%
description
97%
description
99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
91-93 °C (lit.)
bp
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
bp
72 °C/8 mmHg (lit.)
bp
168-170 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.413 (lit.)
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
refractive index
n20/D 1.532 (lit.)
refractive index
n20/D 1.491 (lit.)
density
0.753 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.963 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
23.0 °F - closed cup
flash_point_c
-5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)