Merck
376175
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne
98%
Synonim(y):
1-Pentyn-1-yltrimethylsilane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C≡CSi(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.30
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
Beilstein/REAXYS Number:
1744218
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
135 °C (lit.)
density
0.765 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16Si/c1-5-6-7-8-9(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
CABCDUQQPBAHEE-UHFFFAOYSA-N
Application
1-(Trimethylsilyl)-1-pentyne may be used in the synthesis of the natural products credneramide A and B, via Ruthenium-catalyzed Alder-ene reaction. It may be used in the synthesis of 3,3′-ethynediyl-bis-pyridine.
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
86.0 °F - closed cup
flash_point_c
30 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)