Przejdź do
375896
Chlorodiisopropylsilane
97%
Synonim(y):
Diisopropylchlorosilane
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2SiHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
UNSPSC Code:
12352001
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2231355
Assay:
97%
Form:
liquid
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.429 (lit.)
bp
58-60 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.883 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[SiH](Cl)C(C)C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-5(2)8(7)6(3)4/h5-6,8H,1-4H3
InChI key
CGXYLRTYLIHXEE-UHFFFAOYSA-N
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)