Przejdź do
375853
Allyltriphenylsilane
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2Si(C6H5)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
300.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
Beilstein/REAXYS Number:
2941926
MDL number:
assay
98%
mp
87-90 °C (lit.)
SMILES string
C=CC[Si](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C21H20Si/c1-2-18-22(19-12-6-3-7-13-19,20-14-8-4-9-15-20)21-16-10-5-11-17-21/h2-17H,1,18H2
InChI key
DXJZZRSMGLGFPW-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)