Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 502,00 zł 376,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H25NO4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
EC Number:
408-050-9
MDL number:
Assay:
98%
376,50 zł
Cena katalogowa502,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
98%
optical activity
[α]20/D +51°, c = 1 in chloroform
mp
107-109 °C (lit.)
functional group
ester
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@@H](O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C1[C@H](NC1=O)OC(C)=O
InChI
1S/C13H25NO4Si/c1-8(18-19(6,7)13(3,4)5)10-11(16)14-12(10)17-9(2)15/h8,10,12H,1-7H3,(H,14,16)/t8-,10+,12-/m1/s1
InChI key
GWHDKFODLYVMQG-UBHAPETDSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description ≥98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay ≥98% |
| mp 107-109 °C (lit.) | mp 55.5-59.5 °C (lit.) | mp 219-221 °C (lit.) | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| functional group ester | functional group aldehyde | functional group ketone | functional group - |
| optical activity [α]20/D +51°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]20/D -6, c = 1% in chloroform | optical activity - | optical activity - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[3R(1′R,4R)]-(+)-4-Acetoxy-3-[1-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl]-2-azetidinone 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/346/391/4981e055-bdcd-454c-8c8f-519083b64769/640/4981e055-bdcd-454c-8c8f-519083b64769.png)