Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 261,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C(=NOH)CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
146.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-546-9
MDL number:
Assay:
97%
261,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
mp
128-130 °C (lit.)
functional group
amine, nitrile, oxime, phenyl
SMILES string
ON=C(C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C8H6N2O/c9-6-8(10-11)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,11H
InChI key
MJCQFBKIFDVTTR-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Hydroxyimino-2-phenylacetonitrile may be used in the synthesis of 2-t-butoxycarbonyloxyimino-2-phenylacetonitrile and o-chlorobenzyloxycarbonylimino-2-phenylacetonitrile.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?