Merck
372692
Sigma-Aldrich
Chromium silicide
−230 mesh, ≥99% trace metals basis
About This Item
Wzór liniowy:
CrSi2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.17
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
≥99% trace metals basis
wielkość cząstki
−230 mesh
ciąg SMILES
[Cr++].[Si-]#[Si-]
InChI
1S/Cr.Si2/c;1-2/q+2;-2
Klucz InChI
HIQCZYFMLUNWOR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)