Merck
367699
4-Methyl-2-nitroanisole
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
167.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-296-4
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.557 (lit.)
bp
154 °C/14 mmHg (lit.)
mp
8-9 °C (lit.)
density
1.205 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
nitro
SMILES string
COc1ccc(C)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-3-4-8(12-2)7(5-6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
InChI key
LGNMURXRPLMVJI-UHFFFAOYSA-N
General description
Nucleophilic substitution reactions of 4-methyl-2-nitroanisole in neat cyclohexylamine and piperidine have been reported.
Application
4-Methyl-2-nitroanisole may be used in the synthesis of 1-dibromomethyl-4-methoxy-2-nitrobenzene.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)