Merck
367419
Sigma-Aldrich
N-[(Diphenylphosphinyl)methyl]-N-methylaniline
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H5)2P(O)CH2N(C6H5)(CH3)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
321.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
117-119 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(CP(=O)(c1ccccc1)c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20NOP/c1-21(18-11-5-2-6-12-18)17-23(22,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16H,17H2,1H3
Klucz InChI
OWFFKSATMZDTJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)