Przejdź do zawartości
367346
2,4,6-Trihydroxybenzoic acid monohydrate
technical grade, 90%, predominantly 1,3,5-benzenetriol
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HO)3C6H2CO2H·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.13
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
201-467-5
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical grade
assay
90%
form
powder
mp
205 °C (lit.)
SMILES string
O.Oc1cc(O)c(C(O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5.H2O/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3;/h1-2,8-10H,(H,11,12);1H2
InChI key
HWZIRFCGHAROOI-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)