Przejdź do
362999
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol
98 atom % D
Synonim(y):
(2,3,4,5,6-Pentadeuteriophenyl)methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
357,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1080,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6D5CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.17
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352001
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+5
Form:
liquid
357,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.539 (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
mp
-16--13 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C
mass shift
M+5
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c(CO)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-RALIUCGRSA-N
General description
Benzyl-2,3,4,5,6-d5 alcohol 98 atom % D is a high-purity isotope product with a unique chemical profile that belongs to the class of isotopes. Produced by Sigma-Aldrich, we are committed to providing quality isotope products and a reliable supply chain. Available in industrial and pre-pack quantities.
Application
- NMR spectroscopy solvent for biomolecular structure analysis
- Neutron scattering experiments in materials science
- metabolic labeling studies in biological research
- Quality control reference standards
Features and Benefits
Features
- Ideal for Advanced mass spectrometry applications
- Enhances sensitivity in analytical techniques
- Supports high-throughput analysis in research
- Safe and effective for laboratory use
Benefits
- Increases sensitivity in mass spectrometry techniques
- Provides valuable insights for pharmacokinetic research
- Enhances understanding of protein interactions
- Supports innovative research in structural biology
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
495859485764452491
description
98 atom % D
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
98 atom % D
description
98 atom % D
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
mass shift
M+5
assay
99% (CP)
assay
≥98% (CP)
assay
99% (CP)
assay
-
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
-
form
-
mp
-16--13 °C (lit.)
mp
−24 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
mp
−129 °C (lit.)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)