Merck
36217
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
2,5-Diamino-1,3-dichlorobenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6Cl2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-184-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2209257
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (GC)
mp
122-127 °C
SMILES string
Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)