Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352202
Aby zapytać o ten produkt 360732, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
fine powder
contains
1.8-2.0% nickel as enhancer of hydride storage capacity
composition
Mg₉₈Ni₂
reaction suitability
core: magnesium, core: nickel
Application
An active reducing agent and hydride storage material.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Narządy docelowe
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?