Merck
359076
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene
≥97%
Synonim(y):
Neopentylbenzene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.24
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037544
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.488 (lit.)
bp
185-186 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C11H16/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,9H2,1-3H3
InChI key
CJGXJKVMUHXVHL-UHFFFAOYSA-N
Application
(2,2-Dimethyl-1-propyl)benzene may be used in chemical synthesis.
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)