Merck
359017
cis,cis-1,3,5-Cyclohexanetriol dihydrate
98%
Synonim(y):
cis,cis-1,3,5-Trihydroxycyclohexane, cis-Phloroglucitol
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O3 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.19
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2203732
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
form
solid
mp
108-111 °C (lit.)
SMILES string
O.O.O[C@H]1C[C@@H](O)C[C@@H](O)C1
InChI
1S/C6H12O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h4-9H,1-3H2;2*1H2/t4-,5+,6-;;
InChI key
MAPLMYMZLRIJSP-XHTDGWPASA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)