Przejdź do zawartości
358908
Tritylpyridinium tetrafluoroborate
96%
Synonim(y):
1-(Triphenylmethyl)pyridinium tetrafluoroborate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H20BF4N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.23
EC Number:
247-482-0
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3834611
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
mp
175-181 °C (lit.)
SMILES string
F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)[n+]4ccccc4
InChI
1S/C24H20N.BF4/c1-5-13-21(14-6-1)24(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)25-19-11-4-12-20-25;2-1(3,4)5/h1-20H;/q+1;-1
InChI key
PBUNNYDYPYZWML-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)