Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
SnCl4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.52
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
form
liquid
reaction suitability
core: tin, reagent type: Lewis acid, reagent type: catalyst
concentration
1.0 M in heptane
density
0.874 g/mL at 25 °C
SMILES string
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Sn/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
InChI key
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tin(IV) chloride solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?