Przejdź do
35603
(+)-(8,8-Dichlorocamphorylsulfonyl)oxaziridine
≥97.0% (T)
Synonim(y):
(+)-3,3-Dichloro-2,N-epoxy-exo-10,2-bornanesultam
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
907,00 zł
770,95 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3920,00 zł
3332,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13Cl2NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
298.19
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3653352
770,95 zł
Cena katalogowa907,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97.0% (T)
form
solid
optical activity
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
functional group
chloro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3(CS(=O)(=O)[N@@H]4O[C@@]34C1(Cl)Cl)C2(C)C
InChI
1S/C10H13Cl2NO3S/c1-7(2)6-3-4-8(7)5-17(14,15)13-10(8,16-13)9(6,11)12/h6H,3-5H2,1-2H3/t6-,8-,10+,13?/m0/s1
InChI key
HAMBQYFZDBYWHU-CNLAJYNUSA-N
Other Notes
Chiral oxidizing agent
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
345350349003189006
description
≥97.0% (T)
description
-
description
-
description
98%
assay
≥97.0% (T)
assay
-
assay
-
assay
98%
form
solid
form
solid
form
powder
form
liquid
functional group
chloro
functional group
-
functional group
-
functional group
fluoro, ketone
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
optical activity
[α]20/D +89±3°, c = 0.5% in chloroform
optical activity
[α]28/D +45°, c = 2 in chloroform
optical activity
[α]20/D −44°, c = 2.2 in chloroform
optical activity
[α]19/D +148°, c = 2.3 in methylene chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)