Przejdź do
348996
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide
99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CCONHC6H4CH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
267.37
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
88-90 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,3)17(20)19-16-12-8-7-11-15(16)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,19,20)
InChI key
BDYMLDYIYIGVCY-UHFFFAOYSA-N
Application
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)