Merck
348309
4-Methylphthalic acid
99%
Synonim(y):
4-Methyl-1,2-benzenedicarboxylic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C6H3-1,2-(CO2H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
224-333-8
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
powder
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccc(C(O)=O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(4-5)9(12)13/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
CWJJAFQCTXFSTA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)