Merck
347752
Benzo-12-crown-4
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12350000
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1246979
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
mp
42-45 °C (lit.)
SMILES string
C1COCCOc2ccccc2OCCO1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)