Przejdź do
345261
Poly(tetrahydrofuran)
average Mn ~250
Synonim(y):
α-Hydro-ω-hydroxypoly(oxy-1,4-butanediyl), Poly(1,4-butanediol), polyTHF
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H(OCH2CH2CH2CH2)nOH
Numer CAS:
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 25 °C), <1 mmHg ( 20 °C)
form
viscous liquid
mol wt
average Mn ~250
feature
hydrophobic
refractive index
n20/D 1.46
mp
−14 °C
density
1 g/mL at 25 °C
SMILES string
OCCCCO
InChI
1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
InChI key
BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Poly(tetrahydrofuran)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Temperatura zapłonu (°C)
200 °C - Cleveland open cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)